měď ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10954.FI
10954.GB
10954.HC
10954.FIEA
2180
CZK
10954.FI
10954.GB
10954.HC
měď ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
měď
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈22.4g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...