měď 99,999 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10950.GZ
10950.HV
10950.GZEA
6660
CZK
10950.GZ
10950.HV
měď 99,999 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
měď
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈1.1g/25x200mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu MW: 63.55 Bod varu: 2595 Bod tání: 1083 Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |