měď ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10783.H4
10783.H7
10783.H9
10783.H4EA
3400
CZK
10783.H4
10783.H7
10783.H9
měď ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
měď
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |