Tisk…

měď ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

10782.G9 10782.H4 10782.H9
10782.G9EA 2220 CZK
10782.G9 10782.H4 10782.H9
měď ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
měď

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈7.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965

Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR