Tisk…
měď ≥99.5% (metals basis), powder -150 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10160.22 10160.36 10160.A3
10160.22EA 2040 CZK
10160.22 10160.36 10160.A3
měď ≥99.5% (metals basis), powder -150 mesh
měď
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Apparent density 2.6-2.8g/cm3 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545