Tisk…
měď ≥99.5% (metals basis), powder -40/+100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
00908.36 00908.A3
00908.36EA 2370 CZK
00908.36 00908.A3
měď ≥99.5% (metals basis), powder -40/+100 mesh
měď
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02545