měď ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Length: random, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00761.14
00761.22
00761.14EA
4360
CZK
00761.14
00761.22
měď ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Length: random, Ø 3.18 mm (0.125 in)
měď
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.71g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |