měď ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic® oxygen-free, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00098.G2
00098.G6
00098.G2EA
2570
CZK
00098.G2
00098.G6
měď ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic® oxygen-free, Ø 0.64 mm (0.025 in)
měď
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈2.87g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...