měď 99.9% (trace metals basis), shot 1-10 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
207691000
207695000
207690025
ACRO207691000EA
1240
CZK
ACRO207691000
ACRO207695000
ACRO207690025
měď 99.9% (trace metals basis), shot 1-10 mm
měď
Vzorec:
Cu MW: 63.55 Bod varu: 2595 °C (760 mmHg) Bod tání: 1083 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Rust brown Metallic shots |
Particle size | 1 to 10 mm |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |