Tisk…
měď 99%, powder max 106 µm (-140 mesh)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
196570250 196575000 196570025
ACRO196570250EA 923 CZK
ACRO196570250 ACRO196575000 ACRO196570025
měď 99%, powder max 106 µm (-140 mesh)
měď
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to red-brown Powder
Assay ≥98.5 % (Cu)
Particle size (Maximum) 106 µm
Apparent density 1.35 g/ml
Average particle size 25 µm