Tisk…
Lahve kapací
Dodavatel: Brand
125316 125328
BRND125316EA 3100 CZK
BRND125316 BRND125328
Lahve kapací
Láhve Lahvičky kapací
PTFE, bílé.
  • pružná stěna pro snadné použití
  • šroubovací těsnící uzávěr
  • garance chemické odolnosti a inertnosti
Vhodné pro kapání agresivních chemikálií.