Tisk…
jod 99.5-100.5% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
24762.265EA 10120 CZK
24762.265 24762.290
jod 99.5-100.5% Ph. Eur.
jod
Vzorec: I₂
Bod varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5 - 100.5%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Bromides and Chlorides Max. 250 ppm
Non-Volatile Residue Max. 0.1%
Residual Solvents Passes Test
Residual solvents Passes test