Tisk…
jod 99, GPR RECTAPUR®, resublimed
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
24755.181EA 2200 CZK
24755.181 24755.294 24755.460
jod 99, GPR RECTAPUR®, resublimed
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 184.3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114
Hustota: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %