Tisk…
jod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
1118.0100EA 0 CZK
1118.0100 1118.0250 1118.1000
jod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 184.3
Bod tání: 114
Hustota: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %