jod 99,5, Crystalline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
14248.14
14248.30
14248.A1
14248.14EA
1680
CZK
14248.14
14248.30
14248.A1
jod 99,5, Crystalline
jod
Purity: 99.5%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Physical Form: Solid
Density: 4.930
Melting Point: 183-186° subl.
UN No.: 3495
MDL No.: MFCD00011355
Vzorec:
I₂ MW: 253.81 Bod varu: 184.3 Bod tání: 183…186 °C (subl.) Hustota: 4.930 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8 III Merck Index: 13,05036 |