Tisk…
jod ≥99.9985% (metals basis), crystals, Puratronic®, resublimed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
10619.14EA 4330 CZK
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
jod ≥99.9985% (metals basis), crystals, Puratronic®, resublimed
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 184.3
Bod tání: 183…186 °C (subl.)
Hustota: 4.930
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Colour) Grey
Form Crystalline
Total Metal Impurities ≤0.0015% (15 ppm)