Tisk…
jod ≥99.99% (metals basis), crystalline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
00158.18 00158.30
00158.18EA 3510 CZK
00158.18 00158.30
jod ≥99.99% (metals basis), crystalline
jod
Vzorec: I₂
Bod varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 183…186 °C (subl.)
Hustota: 4,930
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036