Tisk…
jod 99.8+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423820050 423825000 423820025
ACRO423820050EA 1010 CZK
ACRO423820050 ACRO423825000 ACRO423820025
jod 99.8+% ACS
jod
Vzorec: I₂
Bod varu: 185 °C (760 mmHg)
Bod tání: 113 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.8 %
Non-volatile matter ≤0.01 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %