Tisk…
jod 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
387050250 387051000 387052500 387050010
ACRO387050250EA 1010 CZK
ACRO387050250 ACRO387051000 ACRO387052500 ACRO387050010
jod 99+%, pure
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 185 °C (760 mmHg)
Bod tání: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.0 %
Insoluble matter Pass