Tisk…
jod 99.5%, extra pure, sublimated
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196561000 196565000 196560025
ACRO196561000EA 2520 CZK
ACRO196561000 ACRO196565000 ACRO196560025
jod 99.5%, extra pure, sublimated
jod
Vzorec: I₂
Bod varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.4 %
Chloride and Bromide ≤0.005 %
Insoluble matter Passes test