Tisk…
Bromovodík 32% (w/w) in acetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18856.0250 8.18856.1000
8.18856.0250EA 1230 CZK
8.18856.0250 8.18856.1000
Bromovodík 32% (w/w) in acetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromovodík
Vzorec: HBr
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Bulk Density (20 °C) soluble
Boiling Point  - 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 360 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)