Tisk…
Brom ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01948.0050 1.01948.0250
1.01948.0050EA 2780 CZK
1.01948.0050 1.01948.0250
Brom ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Bromine
Vzorec: Br₂
MW: 159.81
Bod varu: 58.7
Bod tání: –7.2 °C
Hustota: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010896
CAS číslo: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,01378