Tisk…
Brom ≥99.8%, liquid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
00905.14EA 2270 CZK
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
Brom ≥99.8%, liquid
Bromine
Purity: 99.8% CAS No.: 7726-95-6 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant UN No.: 1744 MDL No.: MFCD00010896
Vzorec: Br₂
MW: 159.81
Bod varu: 58.7
Bod tání: –7.2 °C
Hustota: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010896
CAS číslo: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01378