Tisk…
Brom 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
402841000 402845000 402840010
ACRO402841000EA 1700 CZK
ACRO402841000 ACRO402845000 ACRO402840010
Brom 99+%, extra pure
Bromine
Vzorec: Br₂
MW: 159.81
Bod varu: 58.7
Bod tání: –7.2 °C
Hustota: 3.111 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010896
CAS číslo: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01378
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm