Brom 99.6% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
196660010
196660250
196662500
ACRO196660010EA
7540
CZK
ACRO196660010
ACRO196660250
ACRO196662500
Brom 99.6% for analysis
Bromine
Vzorec:
Br₂ MW: 159.81 Bod varu: 58.7 °C (760 mmHg) Bod tání: –7.2 °C Hustota: 3.111 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010896 CAS číslo: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN: 1744 ADR: 8 I Merck Index: 13,01378 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark red-brown Liquid |
Titration Iodometric | ≥99.5 % |
Residue after evaporation | ≤100 ppm |
Chlorine (Cl) | ≤500 ppm |
Iodine (I) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤30 ppm |