Tisk…
Telur ≥99.999% (metals basis), powder, Puratronic® -18/+60 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43960.18 43960.30
43960.18EA 5080 CZK
43960.18 43960.30
Telur ≥99.999% (metals basis), powder, Puratronic® -18/+60 mesh
Telur
Purity: 99.999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Bod varu: 990 °C (1013 hPa)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273