Tisk…
Telur ≥99.9999% (metals basis), shot, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
42213.06 42213.14 42213.22
42213.06EA 2400 CZK
42213.06 42213.14 42213.22
Telur ≥99.9999% (metals basis), shot, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Telur
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Bod varu: 990 °C (1013 hPa)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273