Telur ≥99.9999% (metals basis), broken ingot, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12607.14
12607.22
12607.36
12607.14EA
6280
CZK
12607.14
12607.22
12607.36
Telur ≥99.9999% (metals basis), broken ingot, Puratronic®
Telur
Purity: 99.9999+%
CAS No.: 13494-80-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134062
Vzorec:
Te Bod varu: 990 °C (1013 hPa) Bod tání: 450 °C Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134062 CAS číslo: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 UN: 3284 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09273 |