Telur ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11075.09
11075.18
11075.30
11075.09EA
2860
CZK
11075.09
11075.18
11075.30
Telur ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Telur
Purity: 99.999%
CAS No.: 13494-80-9
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00134062
Vzorec:
Te Bod varu: 990 °C (1013 hPa) Bod tání: 450 °C Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134062 CAS číslo: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09273 |