Telur ≥99.99% (metals basis), powder -30 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11074.14
11074.22
11074.14EA
3570
CZK
11074.14
11074.22
Telur ≥99.99% (metals basis), powder -30 mesh
Telur
Purity: 99.99%
CAS No.: 13494-80-9
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00134062
Vzorec:
Te Bod varu: 990 °C (1013 hPa) Bod tání: 450 °C Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134062 CAS číslo: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09273 |