Tisk…
Telur ≥99.99% (metals basis), broken ingot
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11073.18 11073.30
11073.18EA 3200 CZK
11073.18 11073.30
Telur ≥99.99% (metals basis), broken ingot
Telur
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Bod varu: 990 °C (1013 hPa)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273