Tisk…
Telur 99+% (trace metals basis), powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
420020100 420021000
ACRO420020100EA 1020 CZK
ACRO420020100 ACRO420021000
Telur 99+% (trace metals basis), powder
Telur
Vzorec: Te
Bod varu: 990 °C (1013 hPa)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %