Tisk…
Telur 99.8% (trace metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
315991000 315990250 315995000
ACRO315991000EA 5150 CZK
ACRO315991000 ACRO315990250 ACRO315995000
Telur 99.8% (trace metals basis), powder -200 mesh
Telur
Vzorec: Te
Bod varu: 990 °C (760 mmHg)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %