Tisk…
Selen, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
1.07714.0050EA 3710 CZK
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
Selen, Supelco®
Selenium
Vzorec: Se
Bod varu: ∼685 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217 °C
Hustota: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134090
CAS číslo: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 217 °C
Molar Mass 78.96 g/mol
Bulk Density 1270 kg/m3
Boiling Point 685 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)