Tisk…
Selen, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 14900 CZK
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Selen, powder
Selenium
Vzorec: Se
MW: 78.96
Bod varu: ∼685 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217
Hustota: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134090
CAS číslo: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572