Tisk…
Selen ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
36208.18 36208.30
36208.18EA 5910 CZK
36208.18 36208.30
Selen ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Selenium
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Vzorec: Se
Bod varu: ∼685 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217 °C
Hustota: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134090
CAS číslo: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572