Selen ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10601.06
10601.18
10601.30
10601.06EA
3200
CZK
10601.06
10601.18
10601.30
Selen ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Selenium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7782-49-2
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00134090
Vzorec:
Se Bod varu: ∼685 °C (1013 hPa) Bod tání: 217 °C Hustota: 4,28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134090 CAS číslo: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08572 |