Tisk…
Selen 99,999 Metals basis, shots_amorphous 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00290.18 00290.30
00290.18EA 2700 CZK
00290.18 00290.30
Selen 99,999 Metals basis, shots_amorphous 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Selenium
Purity: 99.999+% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Vzorec: Se
MW: 78.96
Bod varu: ∼685 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217
Hustota: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134090
CAS číslo: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572