Tisk…
Selen 99+%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
419271000 419275000
ACRO419271000EA 4120 CZK
ACRO419271000 ACRO419275000
Selen 99+%, powder
Selenium
Vzorec: Se
MW: 78.96
Bod varu: ∼685 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217
Hustota: 4.28
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134090
CAS číslo: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm