Tisk…
Antimon ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
38618.09 38618.18
38618.09EA 5800 CZK
38618.09 38618.18
Antimon ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Antimony
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
Bod varu: 1637 °C (1013 hPa)
Bod tání: 630 °C
Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733