Tisk…
Antimon ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10598.18 10598.09 10598.90
10598.18EA 13110 CZK
10598.18 10598.09 10598.90
Antimon ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Antimony
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
MW: 121.76
Bod varu: 1637
Bod tání: 630
Hustota: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733