Tisk…
Antimon ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10100.30 10100.A1
10100.30EA 2080 CZK
10100.30 10100.A1
Antimon ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3 Odour: Odourless Boiling Point: 1380° UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
MW: 121.76
Bod varu: 1380 °C
Bod tání: 630
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733