Tisk…
Antimon ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
10098.KG 10098.KJ
10098.KGEA 2780 CZK
10098.KG 10098.KJ
Antimon ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimony
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece, Cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
Bod varu: 1637 °C (1013 hPa)
Bod tání: 630 °C
Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733