Tisk…
Olovo ≥99.99% (metals basis), granule +30 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
45081.A4 45081.A1 45081.36
45081.A4EA 6280 CZK
45081.A4 45081.A1 45081.36
Olovo ≥99.99% (metals basis), granule +30 mesh
Olovo
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Vzorec: Pb
Bod varu: 1740 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410