Tisk…
Olovo ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.76 mm (0.03 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44961.VA 44961.RF
44961.VAEA 1960 CZK
44961.VA 44961.RF
Olovo ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.76 mm (0.03 in)
Olovo
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈208g/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Vzorec: Pb
Bod varu: 1740 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410