Tisk…
Olovo ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44016.G6 44016.H2
44016.G6EA 5430 CZK
44016.G6 44016.H2
Olovo ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Olovo
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈35.6g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Vzorec: Pb
Bod varu: 1740 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410