Olovo ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
42691.DJ
42691.DT
42691.DJEA
2510
CZK
42691.DJ
42691.DT
Olovo ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Olovo
Purity: 99.999%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈18g/50mm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb MW: 207.2 Bod varu: 1740 Bod tání: 327 Hustota: 11.3437 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS číslo: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |