Tisk…
Olovo ≥99.999% (metals basis), granules 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41370.14 41370.22 41370.36
41370.14EA 2860 CZK
41370.14 41370.22 41370.36
Olovo ≥99.999% (metals basis), granules 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Olovo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Vzorec: Pb
Bod varu: 1740 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410