Olovo ≥99.5%, granules
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36227.22
36227.36
36227.A3
36227.22EA
1800
CZK
36227.22
36227.36
36227.A3
Olovo ≥99.5%, granules
Olovo
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7439-92-1
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb MW: 207.2 Bod varu: 1740 Bod tání: 327 Hustota: 11.3437 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS číslo: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |