Tisk…
Olovo 99,999 Metals basis, shots 3 mm (0.1 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12511.18 12511.30
12511.18EA 5530 CZK
12511.18 12511.30
Olovo 99,999 Metals basis, shots 3 mm (0.1 in)
Olovo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Vzorec: Pb
MW: 207.2
Bod varu: 1740
Bod tání: 327
Hustota: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410